Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus
Código de producto. 15300205
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 preparaciones
Tamaño de la unidad:
353.50 ML
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15300205 250 preparaciones 353.50 ML
1 options
Código de producto. 15300205 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740984.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00€
    1548.75€ / paquete de 250
    Ahorro 206.25€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El kit de columna doble de última generación incluye columnas de eliminación de ADNg y columnas de unión de ARN para un aislamiento eficaz y rápido de ARN de células y tejidos.
NucleoSpin™ RNA Plus
  • Aislamiento eficaz y rápido de ARN de células y tejidos
  • El sistema de dos columnas incluye columnas de eliminación de ADNg y columnas de unión de ARN
  • Columnas de eliminación de ADNg NucleoSpin™: no requiere tiempo por digestión de ADNasaR
  • Manipulación cómoda: aclarado de lisados y eliminación de ADNg en una columna en un paso
  • Nuevo tampón de lisis eficaz: sin necesidad de b-mercaptoetanol ni TCEP
  • Variedad de materiales de muestra: células cultivadas, tejido animal, tejido vegetal, microorganismos
  • Las aplicaciones posteriores incluyen RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, extensión de primer, tecnología de matriz y ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Color Anillo amarillo/azul
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 °C a 25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Volumen de elución 30 a 120 μL
Tipo de muestra Células bacterianas o de levadura cultivadas, Tejido humano o animal
Eficacia Capacidad de fijación: 200 μg
Tipo de producto final ARN (con RIN típico > 9)
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN
Incluye Columnas NucleoSpin RNA Plus, columnas de eliminación de ADNg NucleoSpin, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), tampones
N.º de reacciones 250 preparaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento de ARN
Pureza A 260 / A 280 : 1,9 - 2,1
Tamaño de muestra < 30 mg de tejido; < 30 mg de tejido
Tiempo de prueba 20 min./6 preparaciones
Producción Células HeLa (5 x 106): 40-60 μg
de hígado de ratón (20 mg): 80-100 μg
de riñón de ratón (20 mg): 40-70 μg
de bazo de ratón (5 mg): 30-60 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Plus
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate, guanidinium thiocyanate, guanidinehydrochloride, ethanol