Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ARN de plantas y hongos, minikit para ARN de plantas y hongos
Código de producto. 15865244
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15865244 250 250 reacciones
15705543 10 10 reacciones
15715543 50 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15865244 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740120.250
 Artículo restringido
En stock
Kit universal diseñado para aislar ARN de alta integridad de muestras de plantas y hongos exigentes mediante columnas de minicentrifugación de membrana de sílice, para su uso en una variedad de aplicaciones posteriores. Kits con 10, 50 o 250 preparaciones
El material vegetal y fúngico es diverso en términos de estructura, composición de la pared celular, compuestos bioquímicos y tipos de órganos. Los productos comunes para el aislamiento de ARN a menudo no purifican eficazmente el ARN de muestras de plantas difíciles.
  • Protocolos personalizados para diversos materiales de partida (por ejemplo, semillas, raíces, tallos, agujas)
  • Manejo cómodo y aislamiento eficaz de ARN de alta integridad
  • Se incluyen filtros NucleoSpin RNA Plant and Fungi para el aclaramiento de lisados
  • Diseñado para muestras ricas en metabolitos secundarios, azúcar, almidón u otros compuestos que interfieren en los métodos de purificación de ácidos nucleicos
  • También se puede utilizar para muestras estándar, como hojas de Arabidopsis
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, extensión de cebador, tecnología de matriz, ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Membrana de sílice
Volumen de elución 50 μl
Tipo de muestra Material vegetal o fúngico (semillas, raíces, tallos, agujas)
Eficacia Capacidad de fijación: 200 μg
Tipo de producto final ARN de alta integridad
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN a partir de muestras de plantas y hongos
Incluye Filtros, columnas con tubos de recogida, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1.5 ml), tampones, agua libre de ARNasa
N.º de reacciones 250
Pureza A 260 / A 280 : 1,9 - 2,1
Tamaño de muestra < 500 mg
Sensibilidad de la prueba Número de integridad de ARN (RIN): 7 - 9
Tiempo de prueba 25 min / 6 preparaciones (tiempo de preparación)
Producción 20 x 70 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Plant and Fungi
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethylendinitrilo tetraacetic acid (EDTA)