Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit RNA Midi para purificación de ARN
Código de producto. 10551443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20/Paq.
Tamaño de la unidad:
20 RXN
10551443 20/Paq. 20 RXN
1 options
Código de producto. 10551443 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740962.20
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kit de centrifugación Midi para el aislamiento de ARN de máxima integridad.
NucleoSpin™ El ARN L permite el aislamiento de DNA-free ARN de alta calidad a partir de grandes cantidades de material de partida, por ejemplo, células cultivadas, tejido, bacterias y levaduras. Las células se lisan por incubación en una solución que contiene grandes cantidades de iones caotrópicos. Este tampón de lisis inactiva inmediatamente las ARNasas y crea condiciones de unión adecuadas que favorecen la adsorción del ARN a la membrana de sílice. Después de la lisis, se consigue la homogeneización y la reducción de la viscosidad mediante filtración con NucleoSpin™ filtro L unidades. El ADN contaminante unido a la membrana de sílice se elimina mediante una solución de ADNasa I que se aplica directamente a la membrana de sílice durante la preparación. Las condiciones óptimas para la el ADNasa se logran lavando la membrana de sílice con un tampón de desalación específico antes del tratamiento. Las sales, los metabolitos y los componentes celulares macromoleculares se eliminan mediante un sencillo lavado con dos tampones diferentes. El ARN total se eluye finalmente con agua libre de RNasa. Componentes del kit: NucleoSpin™ Columnas de ARN L con tubos colectores de 15 ml, tubos de elución de 15 ml, NucleoSpin™ filtros L, tampones, DNasa I libre de ARNasa, tampón de reacción de DNasa I, agua libre de ARNasa.
  • DNasa I incluida para la eliminación del ADN genómico más NucleoSpin™ filtros para homogeneización y reducción de la viscosidad del lisado
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Rendimiento: 180 μg (10 7 células Hela), 620 μg (4 x 10 7 células Hela)
  • Material de muestra: < 5 x 10 7 células cultivadas, < 10 10 células bacterianas, ≤ 3 x 10 8 células de levadura, < 200 mg de tejido
  • RIN típico: > 9
  • Volumen de elución: 500 μL
  • Capacidad de encuadernación: 700 μg
  • Tiempo de preparación: 80 min./4 preparaciones
  • Formato: columna de centrifugación midi Aislamiento total de ARN de células cultivadas, tejido, bacterias, levaduras, muestras almacenadas en RNAlater y limpieza de ARN de mezclas de reacción.
Especificaciones
Contenido bacteriano <10 10 Células
Formato Columna de centrifugación Midi
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN de células cultivadas, tejido
Incluye Columnas NucleoSpin™ RNA Midi con tubos de recogida (15 ml), tubos de recogida (15 ml), filtros NucleoSpin™ Midi, tampones, rDNasa sin ARNasa
N.º de reacciones 20
Tipo de producto Kit NucleoSpin RNA Midi
Cantidad 20/Paq.
ARNasa Sí
Tamaño de muestra <5 x 107 células cultivadas, < 200 mg de tejido humano/animal, < 1010 células bacterianas, < 3 x 108 células de levadura
Tiempo de prueba 80 min./4 reacciones
Producción 180 μg de célula HeLa, 620 μg de célula HeLa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Midi (20)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, rDNase