Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ARN, Mini kit para purificación de ARN
Código de producto. 11912512
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
12
50
240
250
Formato:
Minicolumna de centrifugación
QIAcube
Tamaño de la unidad:
10 RXN
250 RXN
300 ml
50 reacciones
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Formato Tamaño de la unidad
11912512 10 Minicolumna de centrifugación 10 RXN
15220023 240 QIAcube cada uno
12373368 250 Minicolumna de centrifugación 250 RXN
11922402 50 Minicolumna de centrifugación 50 reacciones
15373604 12 QIAcube 300 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11912512 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740955.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    73.40€ / 10 reacciones
    Ahorro 27.60€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Minikit de centrifugado para el aislamiento de ARN de máxima integridad.
Características
  • DNasa incluida para la digestión de ADN en columna – Eliminación fácil y eficiente del ADN contaminante
  • NucleoSpin™ Filtros (trituradoras) – Homogeneización eficiente de muestras y reducción de la viscosidad
  • Hasta 70 μARN listo para usar
  • Purificación paralela de ADN genómico mediante el uso de NucleoSpin™ Conjunto de tampones de ARN/ADN
Aplicaciones
  • Aislamiento de ARN de células cultivadas y tejido (protocolo estándar)
  • ARN de < 109 células bacterianas (Gram-negativas, Gram-positivas) o < 108 células de levadura
  • ARN de ≤ 100 μL fluidos biológicos
  • Limpieza de ARN a partir de mezclas de reacción
  • ARN de muestras almacenadas en RNAlater™
  • ARN de muestras de saliva recogidas con Oragene™ ARN (Genotek )
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, transferencia Northern, extensión de cebadores, tecnología de matriz, ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Contenido bacteriano 70 μgramo
Método de detección Membrana de sílice
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Membrana de sílice
ADNasa Sí
Tipo de producto final NucleoSpin™ Kit de ARN
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN de células cultivadas, tejido
N.º de reacciones 10
Tipo de producto NucleoSpin™ Kit de ARN
Cantidad 1 unidad
Tamaño de muestra <5 x 106 células cultivadas, < 30 mg de tejido humano/animal, < 109 células bacterianas, < 108 células de levadura
Producción 14 μg de células HeLa, 70 μg de células bacterianas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol