Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Limpieza de ARN, minikit para limpieza y concentración de ARN
Código de producto. 11992482
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 RXN
50 RXN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11992482 10 10 reacciones
12798602 250 250 RXN
12708612 50 50 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11992482 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740948.10
Recomendado para la limpieza de ARN total de preparaciones de ARN que contienen cantidades inaceptables de RT-PCR.* inhibidores.
NucleoSpin™ Los kits de limpieza de ARN se recomiendan para la limpieza del ARN total de preparaciones de ARN que contienen cantidades inaceptables de RT-PCR.* inhibidores, que a menudo se encuentran, por ejemplo, en el ARN preparado con métodos basados en fenol-cloroformo. Además, se recomienda para el aislamiento de ARN a partir de pequeñas cantidades de células cultivadas siempre que sea aceptable la copurificación de algo de ADN genómico. Para el aislamiento de ARN de células y tejidos con la menor contaminación de ADN del ARN aislado, recomendamos ADNasa I que contenga NucleoSpin™ Kits de ARN (ver información para pedidos). Los kits permiten la purificación de ARN puro con una relación A 260/280 generalmente superior a 1,9 (medida en tampón TE (pH 7,5)). NucleoSpin™ Los kits de limpieza de ARN también se recomiendan para la limpieza de ARN de reacciones enzimáticas como el ARN transcrito in vitro y reacciones de amplificación (por ejemplo, ExpressArt™ Kit de amplificación de ARNm amino-alílico (artus GmbH, Hamburgo, Alemania), ARN biotinilado o ARN marcado con fluorescencia (colorante Cy). El ARN purificado está listo para usarse en aplicaciones como reacciones de etiquetado enzimático (por ejemplo, incorporación de colorante), PCR con transcriptasa inversa (RT-PCR) y para hibridaciones de chip basadas en ADN/ARN (por ejemplo, microarreglo de rata MWG, MWG, Ebersberg, Alemania o matriz U133A del genoma humano). Affymetrix , USA ). La integridad del ARN purificado, originalmente aislado, por ejemplo, de células eucariotas, se examina mediante electroforesis en gel de agarosa desnaturalizante: Las bandas de ARNr son nítidas, y la banda 28S es aproximadamente el doble de intensa que la banda 18S.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Recuperación típica: 85% a 95%
  • Material de muestra: ≤ 200 μL de extracto o mezcla de reacción de fenol/cloroformo
  • Volumen de elución: μ40 L a 100 μL
  • Tamaño del fragmento: > 200b
  • Capacidad de unión: 200 μg
  • Tiempo de preparación: 20 min./6 preparaciones
  • Formato: minicolumna de centrifugación
  • ARN adecuado para RT-PCR, transferencia Northern, ensayos de protección de ARNasa, extensión de cebadores y tecnología de matriz Para la limpieza de ARN de ARN prepurificado (por ejemplo, Trizol ); Mezclas de reacción; ARN de pequeñas cantidades de células; Amino-alil-ARNm; ARN biotinilado.
Especificaciones
Método de detección Extracción monofásica
Isolation Technology Extracción en una fase
Tipo de producto final NucleoSpin™ Columna de limpieza de ARN
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento de ARN de células cultivadas, tejido animal, tejido vegetal, microorganismos
Incluye Tubos de recogida, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), tampones
N.º de reacciones 10
Tipo de producto NucleoSpin™ Columna de limpieza de ARN
Cantidad 1 unidad
Tamaño de muestra <200 μL
Formulario Reactivo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Clean-up
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)