Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood Midi
Código de producto. 15128584
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Columna de centrifugación Midi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
15128584 Columna de centrifugación Midi cada uno
1 options
Código de producto. 15128584 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740210.20
 Artículo restringido
En stock
Kit de centrifugación midi para el aislamiento superior del ARN total de sangre completa fresca o congelada (humana o animal) de tubos de recogida de sangre comunes. El proceso directo de lisis de sangre no requiere usar una lisis de eritrocitos selectiva
El kit NucleoSpin™ RNA Blood Midi consigue una producción y calidad de ARN superiores en un formato que ofrece una manipulación cómoda y un volumen y rendimiento de muestras flexibles.
  • Lisis directa de sangre total: procedimiento muy simple y cómodo
  • Sin lisis selectiva de eritrocitos a 4 °C: procesamiento completo a temperatura ambiente
  • Producción y calidad de ARN superiores de hasta 1,3 ml de sangre completa
  • Eliminación de ADN en columna eficaz para aumentar la sensibilidad en aplicaciones posteriores
  • Compatible con los tubos de recogida de sangre y anticoagulantes habituales (por ejemplo, EDTA, citrato y heparina)
Especificaciones
Formato Columna de centrifugación Midi
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Volumen de elución 200 a 400 μL
Tipo de muestra Sangre entera (fresca o congelada)
Eficacia Capacidad de fijación: 700 μg
Tipo de producto final ARN total
Para utilizar con (equipo) Mezclador de vórtice, centrífuga
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN
Incluye Columnas NucleoSpin RNA Blood Midi con tubos de recogida, tubos de recogida (15 ml), tampones, ADNasaR sin ARNasa, proteinasa K líquida
N.º de reacciones 20 preparaciones
Pureza A 260 / A 280 : 1,9 - 2,1
Tamaño de muestra 400 a 1300 μL
Tiempo de prueba 75 min/6 preparaciones
Producción 4 a 26 μL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Blood Midi (20)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate; ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); pr