Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit mini de grado de transfección de plásmidos para ADN plasmídico ultrapuro
Código de producto. 15503636
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de muestras:
50
250
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de muestras unitSize
15503636 50 50 reacciones
15593626 250 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15503636 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740490.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.11€
    107.10€ / 50 reacciones
    Ahorro 30.01€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una forma rápida de purificar ADN plasmídico para transfección mediante la tecnología de formato mini para reducir las endotoxinas de los lisados bacterianos. El kit completo incluye columnas de minicentrifugación para un flujo de trabajo ultrarrápido.
Las endotoxinas se copurifican durante las preparaciones de plásmidos típicas procedentes de lisados bacterianos. Debido a que interfieren en la supervivencia celular eucariota, la reducción de endotoxinas es esencial antes de la transfección celular. NucleoSpin™ Los kits de grado de transfección de plásmidos están diseñados para reducir las endotoxinas de los lisados bacterianos.
  • Purifica plásmidos de alto número de copias para transfección
  • Nueva tecnología para disminuir el contenido de endotoxinas (< 50 UE/μg ADN) para una transfección exitosa
  • Purificación rápida de E. coli mediante procesamiento manual, de vacío o centrifugación
  • El procedimiento ultrarrápido con columnas de minicentrifugación simplifica el flujo de trabajo
  • Aplicaciones posteriores: transfección de líneas celulares comunes (lipofección, electroporación)
  • También es adecuado para aplicaciones estándar de biología molecular, como la clonación y la secuenciación
Especificaciones
Endotoxinas bacterianas <50 UE/ng de ADN
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Membrana de sílice y tecnología de reducción de endotoxinas
Tipo de muestra Cultivo bacteriano (E. coli, plásmidos de alto número de copias)
Eficacia Capacidad de fijación: 35 μg
Volumen de elución Volumen de elución: 30 - 50 μl
Tipo de producto final ADN plasmídico para transfección
Para utilizar con (equipo) Centrífuga, colector de vacío (p. ej. NucleoVac 96)
Para utilizar con (aplicación) Purificación rápida de plásmidos para transfección
Incluye Columnas NucleoSpin Plasmid Transfection-grade, tubos de recogida, tampones, ARNasa A
N.º de muestras 50
Pureza A 260 / A 280 : 1,80 - 1,85
Volumen de muestra Hasta 5 ml
Tamaño < 15 kbp
Tiempo de prueba 14 min/6 prep.
Producción 15 x 30 μg