Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Columnas de plásmido (NoLid) para la purificación de ADN plasmídico
Código de producto. 15850918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 unidad
50 unidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15850918 250 unidad paquete de 250
15860918 50 unidad paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15850918 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740499.250S
En stock
Columnas de recambio para su uso con kits NucleoSpin™ Plasmid (NoLid) para la preparación rápida y a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza y de secuenciación.
NucleoSpin™ Plásmido (NoLid)
  • Para la preparación rápida a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza
  • Procedimiento rápido – 6 mini preparaciones en 25 min
  • Alta capacidad – hasta 50 μg de ADN plasmídico
  • Tampón de lavado con sal caotrópica – ADN extra puro
  • Aplicaciones posteriores: clonación, secuenciación, PCR, transformación, análisis de restricción
    • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
    • Plásmidos de bajo número de copias, construcciones de P1 o cósmidos (se requieren mayores volúmenes de tampón)
    • ADN plasmídico a partir de bacterias grampositivas y limpieza de ADN plasmídico a partir de mezclas de reacción
    • Protocolo complementario para ADN M13 disponible
Especificaciones
Color Transparente
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Tipo de muestra Cultivo de E. coli
Eficacia Capacidad de fijación: 50 μg
Volumen de elución 50 μL
Tipo de producto final ADN plasmídico de grado secuencial
Para utilizar con (equipo) NucleoSpin™ Kit de plásmido (sin tapa)
Para utilizar con (aplicación) Preparación de ADN plasmídico de alta pureza
Incluye Solo columnas
Tipo de producto Columna NucleoSpin Plasmid (NoLid)
Cantidad 250 unidad
Volumen de muestra De 2 a 10 mL
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • NucleoSpin Plasmid (NoLid)
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase