Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ADN plasmídico
Código de producto. 11932392
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
12 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Incluye:
Sin tapa
Tapa
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
12 preparaciones
250 RXN
50 RXN
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Incluye Tamaño de la unidad
11932392 50 preparaciones Tapa 50 RXN
11942502 10 preparaciones Tapa 10 reacciones
12353358 250 preparaciones Tapa 250 RXN
11912252 250 preparaciones Sin tapa 250 RXN
15186446 12 preparaciones Sin tapa 12 preparaciones
11942362 50 preparaciones Sin tapa 50 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11932392 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740588.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    95.13€ / 50 reacciones
    Ahorro 31.87€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Prepare rápidamente ADN plasmídico de alta pureza y pequeña escala. NucleoSpin™ Las columnas de plásmidos vienen con o sin tapa.
Características:
  • Para la preparación rápida a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza
  • Procedimiento rápido – 6 Minipreparaciones en 25 min.
  • Alta capacidad – hasta 50 μg de ADN plasmídico
  • Tampón de lavado con sal caotrópica – ADN extra puro
Aplicaciones:
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias, construcciones de P1 o cósmidos (se requieren mayores volúmenes de tampón)
  • ADN plasmídico a partir de bacterias grampositivas y limpieza de ADN plasmídico a partir de mezclas de reacción
  • Protocolo complementario para ADN M13 disponible bajo solicitud
  • Aplicaciones posteriores típicas: clonación, secuenciación, PCR, transformación, análisis de restricción
Especificaciones
Formato Columna
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Sequencing Type Secuenciación de ADN y ARN
Para utilizar con (aplicación) Plásmidos de alto número de copias de E. coli
Incluye Tapa
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tipo de producto Columnas de plásmidos
Cantidad 2mL
Volumen de muestra De 2 a 10 ml
Tamaño <50kbp
Tiempo de prueba 25 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin Plasmid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr