Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Columnas de plásmidos para ADN plasmídico
Descripción
NucleoSpin™ Plásmido
- Para la preparación rápida a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza
- Procedimiento rápido – 6 mini preparaciones en 25 min
- Alta capacidad – hasta 50 μg de ADN plasmídico
- Tampón de lavado con sal caotrópica – ADN extra puro
- Aplicaciones posteriores: clonación, secuenciación, PCR, transformación, análisis de restricción
- Plásmidos de alto número de copias de E. coli
- Plásmidos de bajo número de copias, construcciones de P1 o cósmidos (se requieren mayores volúmenes de tampón)
- ADN plasmídico a partir de bacterias grampositivas y limpieza de ADN plasmídico a partir de mezclas de reacción
- Protocolo complementario para ADN M13 disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Isolation Technology | Tecnología de membrana de sílice |
| Tipo de muestra | Cultivo de E. coli |
| Eficacia | Capacidad de fijación: 50 μg |
| Volumen de elución | 50 μL |
| Tipo de producto final | ADN plasmídico de grado secuencial |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoSpin™ Kit de plásmidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de ADN plasmídico de alta pureza |
| Incluye | Solo columnas |
| Tipo de producto | Colmuna NucleoSpin Plasmid con tapa |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin Plasmid
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr