Learn More
Macherey-Nagel™ Juego de tampones NucleoSpin™ Plasmid
Código de producto. 11962562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
1 SET
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11962562 1 set 1 SET
1 options
Código de producto. 11962562 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740953
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.55€
    52.92€ / 1 sets
    Ahorro 3.63€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Conjunto de tampones para el aislamiento de plásmidos de bajo número de copias; para utilizar con kits NucleoSpin Plasmid o NucleoSpin Plasmid (NoLid).
NucleoSpin™ El kit de plásmidos se utiliza para aislar ADN plasmídico con bajo número de copias mediante un proceso paralelo que ahorra tiempo. Es adecuado para el procesamiento manual o automatizado bajo vacío o por centrifugación. Puede procesar hasta 5 ml de cultivo de E. coli, con un rendimiento típico de 4,6 g de –ADN μplasmídico de grado de secuenciación por 1 ml de cultivo de muestra.
  • NucleoSpin™ Los kits de plásmidos incluyen placas/tiras de filtro y unión, tampones y ARNasa A
  • Cuando se requiere una mayor cantidad de plásmido con bajo número de copia, se pueden preparar grandes volúmenes de cultivo utilizando volúmenes de tampón adicionales
  • El conjunto de tampones plasmídicos proporciona: 75 ml de tampón de resuspensión A1 y tampón de lisis A2, más 100 ml de tampón de neutralización A3 y ARNasa A
  • Apto para uso exclusivo con NucleoSpin™ Kits de —plásmidos suficientes para hasta 300 preparaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resuspension Buffer A1, Lysis Buffer A2, Neutralization Buffer A3
Descripción 75 ml de tampón de resuspensión A1 y tampón de lisis A2, más 100 ml de tampón de neutralización A3 y ARNasa A
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ADN plasmídico de bajo número de copias
Para utilizar con (equipo) NucleoSpin™ Kit de plásmidos
Cantidad 1 set
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin Plasmid Buffer Set
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), guanidine hydrochloride, RNase