Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini Kit para ADN de Plantas
Descripción
Características
- La segunda generación para el aislamiento rápido del ADN genómico de muestras vegetales
- con un rendimiento y una calidad mayores
- Se incluyen dos tampones de lisis alternativos para el procesamiento óptimo de varias muestras y la máxima flexibilidad:
- Tampón de lisis PL1, basado en el método de lisis CTAB
- Tampón de lisis PL2, basado en el método de lisis SDS
- NucleoSpin™ Filtros incluidos para la clarificación del lisado.
- Composiciones de tampón mejoradas – mayor rendimiento y pureza
- Membrana de sílice optimizada – unión mejorada del ADN
- Inhibidor de ARNasa A incluido
- ADN de células y tejidos vegetales
- ADN de hongos
- Aplicaciones posteriores típicas: PCR, Southern Blotting y reacciones enzimáticas
Especificaciones
Especificaciones
| N.º de reacciones | 50 preparaciones |
| Tipo de producto | Planta II |
| Volumen de muestra | <100 mg de peso húmedo, < 20 mg de peso seco |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin Plant II
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol