Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA Plasma, Mini kit para miRNA circulante
Código de producto. 12375403
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Franja verde
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12375403 Franja verde 50 reacciones
1 options
Código de producto. 12375403 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740981.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.49€
    340.20€ / 50 reacciones
    Ahorro 34.29€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aislamiento de ARN, incluido miARN circulante, de plasma sanguíneo y suero.
  • Aislamiento eficaz y selectivo de ARN pequeño del plasma o de muestras de suero
  • Recuperación superior de ARN pequeño ≥ 18 nt
  • Digestión de ADN en columna opcional para aumentar la sensibilidad en aplicaciones posteriores
  • Procedimiento simple y rápido: sin fenol / cloroformo
  • Ideal para su uso en la investigación sobre el cáncer (p. ej., monitorización fiable de parámetros clínicos
  • Aplicaciones posteriores típicas: qRT-PCR en tiempo real, hibridaciones de chip
Especificaciones
Color Franja verde
Contenido y almacenamiento rDNasa a las 4 °C; Otros componentes a temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Membrana de sílice
Volumen de elución 20 - 50 μL
Tipo de muestra Plasma, Suero
Eficacia Capacidad de unión: 200 μg
Tipo de producto final ARN y ADN pequeños
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ácidos nucleicos
Incluye Columnas NucleoSpin miRNA, tubos de recogida (2 ml), tampones, ADNasaR sin ARNasa
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tamaño de muestra 300 μl
Tiempo de prueba 40 min/10 preparaciones (sin digestión de ADNasaR); 70 min/10 preparaciones (con digestión de ADNasaR)