Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini kit for miRNA and RNA purification
Código de producto. 12798622
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12798622 50 reacciones 50 reacciones
11932512 10 reacciones 10 reacciones
12788622 250 reacciones 250 reacciones
3 options
Código de producto. 12798622
Marca: Macherey-Nagel™ 740971.50
Aísle el ARN pequeño y grande en paralelo. Los kits NucleoSpin™ miRNA sirven para una amplia variedad de tejidos y formatos de cultivo celular.
Características
  • Aislamiento paralelo de ARN pequeño y grande
  • Purificación de ARN fraccionada por tamaño:
  • Aislamiento de ARN pequeño solamente (< 200 b),
  • Aislamiento de ARN pequeño (< 200 b) y ARN grande (> 200 b) en dos fracciones separadas
  • Aislamiento de ARN total (ARN pequeño y grande en una fracción)
  • Aislamiento adicional de la fracción proteica total lista para su uso en SDS-PAGE y análisis Western blot
  • Excelente recuperación de ARN y pureza por lisis de sal caotrópica sin fenol/cloroformo
  • (patente pendiente)
  • Filtros NucleoSpin™ para una homogeneización eficaz de las muestras
  • ADNasaR para la eliminación eficaz en columna de ADN genómico
Aplicaciones
  • Aislamiento paralelo de ARN pequeño y grande de tejido humano / animal y células cultivadas de tejido vegetal,
  • y en combinación con lisis de fenol / cloroformo (por ejemplo, TRIzol™)
  • Purificación de ARNip y ARN bicatenario grande a partir de reacciones DICER
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, hibridación de chip
Especificaciones
Formato Minicolumnas de centrifugación
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ARNip y ARN bicatenario grande a partir de reacciones DICER
Incluye Columnas NucleoSpin™ RNA, Columnas NucleoSpin™ miRNA, columnas de eliminación de proteínas NucleoSpin™, tubos de recogida (2 ml, tapa de 2 ml, 1,5 ml), filtros NucleoSpin™, tampones, ADNasaR sin ARNasa
N.º de reacciones 50 reacciones
Tipo de producto Kit NucleoSpin™ miRNA
ARNasa
Tamaño de muestra ARN pequeño: < 200 nt, ARN grande: > 200 nt
Tiempo de prueba <45 min/6 reacciones y <35 min./6 reacciones
Producción 10 μg de ARN pequeño, 95 μg de ARN grande
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.