Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini kit para purificación de miRNA y ARN
Descripción
Características
- Aislamiento paralelo de ARN pequeño y grande
- Purificación de ARN fraccionada por tamaño:
- Aislamiento únicamente de ARN pequeños (< 200 b),
- Aislamiento de ARN pequeños (< 200 b) y ARN grande (> 200 b) en dos fracciones separadas
- Aislamiento de ARN total (ARN pequeño y grande en una fracción)
- Aislamiento adicional de la fracción proteica total lista para su uso en SDS-PAGE y análisis Western blot
- Excelente recuperación y pureza de ARN mediante lisis de sales caotrópicas sin fenol/cloroformo (patente pendiente)
- NucleoSpin™ Filtros para una homogeneización eficiente de muestras
- ADNasaR para la eliminación eficaz en columna de ADN genómico
Aplicaciones
- Aislamiento paralelo de ARN pequeños y grandes de tejido humano/animal y células cultivadas, de tejido vegetal y en combinación con fenol/cloroformo (por ejemplo, TRIzol™) lisis
- Purificación de ARNip y ARN bicatenario grande a partir de reacciones DICER
- Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, transferencia Northern, hibridación en chip
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ARNip y ARN bicatenario grande a partir de reacciones DICER |
| Incluye | Columnas NucleoSpin™ RNA, Columnas NucleoSpin™ miRNA, columnas de eliminación de proteínas NucleoSpin™, tubos de recogida (2 ml, tapa de 2 ml, 1,5 ml), filtros NucleoSpin™, tampones, ADNasaR sin ARNasa |
| N.º de reacciones | 250 reacciones |
| ARNasa | Sí |
| Tamaño de muestra | ARN pequeño: < 200 nt, ARN grande: > 200 nt |
| Tiempo de prueba | <45 min/6 reacciones y <35 min./6 reacciones |
| Producción | 10 μg de ARN pequeño, 95 μg de ARN grande |