Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Minikit de ADN microbiano para ADN de microorganismos
Código de producto. 15353609
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15353609 10 10 reacciones
15373609 50 50 reacciones
15878096 250 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15353609 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740235.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.50€
    52.40€ / 10 reacciones
    Ahorro 16.10€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Kit para el aislamiento fiable de ADN de microorganismos (por ejemplo, levaduras, hongos y bacterias gramnegativas y grampositivas), con lisis que se promueve con la interrupción mecánica con microesferas de vidrio (tubos incluidos).
El NucleoSpin™ El kit de ADN microbiano está diseñado para el aislamiento cómodo, rápido y sencillo del ADN genómico de muestras microbianas. Debido a que las muestras microbianas pueden ser difíciles de lisar (debido a sus fuertes y complejas estructuras de pared celular), el kit reemplaza la lisis enzimática con la disrupción mecánica de las estructuras de la pared celular utilizando NucleoSpin™ Tubos de cuentas.
  • Adecuado para una gran variedad de materiales de partida
  • Se pueden aislar altas producciones de ADN genómico
  • Tubos de perlas NucleoSpin tipo B incluidos – Para una lisis eficiente, compatible con muchos dispositivos de disrupción.
  • Procedimiento rápido y sencillo – Proteinasa K líquida incluida, no se requiere enzima adicional
  • Aplicaciones posteriores típicas: PCR, PCR en tiempo real, transferencia Southern, reacciones enzimáticas
Especificaciones
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice y disrupción mecánica (tubo de perlas)
Tipo de muestra Bacterias (Gram +/-), Hongos, Levadura
Eficacia Capacidad de fijación: 60 μg
Volumen de elución Volumen de elución: 100 - 200 μl
Tipo de producto final ADN genómico
Para utilizar con (equipo) Centrífuga, mezclador Vortex
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ADN de microorganismos
Incluye Columnas NucleoSpin Microbial DNA, tubos con microesferas tipo B NucleoSpin, tubos de recogida (2 ml), tampones, proteinasa K líquida
N.º de reacciones 10
Pureza A 260 / A 280 : 1,6 - 2,0
Volumen de muestra <40 mg de peso húmedo
Tiempo de prueba 35 min/prep.
Producción 5 x 25 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin Microbial DNA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium