Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Limpieza de gel y PCR, kit para extracción de gel o limpieza de PCR
Descripción
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up está diseñado para la purificación rápida de productos de PCR, como ADN de reacciones enzimáticas, así como para la extracción de fragmentos de ADN de geles de agarosa TAE o TBE.
- Dos aplicaciones en un solo kit —Un solo tampón para procesar ambos tipos de muestras, con un solo paso de carga
- Alta recuperación para fragmentos de hasta 50 pb —Recuperación promedio de 60 a –90%
- Volumen de elución minimizado de μ15 —L ADN altamente concentrado
- Tampón de unión con indicador de —pH Garantiza condiciones de unión óptimas
- Tampones independientes para ARN y ADN monocatenario, o para muestras que contienen SDS, disponibles por separado
- Apto para todo tipo de geles de agarosa y una gran variedad de sistemas de tampón (p. ej., TAE o TBE)
- Eliminación completa de contaminaciones: nucleótidos, cebadores, enzimas, aceite mineral, aditivos de PCR, detergentes, colorantes
- Aplicaciones: purificación de productos de PCR, extracción de ADN de geles de agarosa o poliacrilamida, y aplicaciones posteriores (clonación, secuenciación, PCR o análisis de restricción)
Contenido del kit:NucleoSpin™ Columnas de limpieza de gel y PCR, tubos de recolección (2 ml), tampón de unión con indicador de pH, tampón de lavado y tampón de elución
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Indicador de pH: Amarillo = condiciones correctas Verde = pH ligeramente alto (ajuste recomendado) Azul = pH demasiado alto (ajuste necesario) |
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Isolation Technology | Tecnología de membrana de sílice |
| Eficacia | Recuperación típica: 70–95 % |
| Volumen de elución | Volumen de elución: –30 100 μL |
| Para utilizar con (equipo) | QIAcube™ geles de agarosa TAE o TBE compatibles, PCR |
| Incluye | Tampón de unión NTI (2 x 75 ml), concentrado de tampón de lavado NT3 (60 ml), tampón de elución NE (125 ml), columnas de limpieza de PCR y gel NucleoSpin (4 x 60) |
| N.º de reacciones | 240 preparaciones |
| Cantidad | 1 Kit |
| Pureza | A 260 / A 280 : 1,8 1, –9 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate