Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Limpieza de gel y PCR, kit para extracción de gel o limpieza de PCR
Código de producto. 11992462
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
240 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
240 preparaciones
50 RXN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11992462 10 preparaciones 10 reacciones
15116456 240 preparaciones 240 preparaciones
12303368 50 preparaciones 50 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11992462 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740609.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.90€
    40.01€ / 10 reacciones
    Ahorro 12.89€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie extracciones de gel y reacciones de PCR con un diseño dos en uno. El kit de limpieza de PCR y gel Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ está optimizado para la recuperación y el volumen de elución al purificar fragmentos de ADN a través de ambas
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up está diseñado para la purificación rápida de productos de PCR, como ADN de reacciones enzimáticas, así como para la extracción de fragmentos de ADN de geles de agarosa TAE o TBE.
  • Dos aplicaciones en un solo kit —Un solo tampón para procesar ambos tipos de muestras, con un solo paso de carga
  • Alta recuperación para fragmentos de hasta 50 pb —Recuperación promedio de 60 a –90%
  • Volumen de elución minimizado de μ15 —L ADN altamente concentrado
  • Tampón de unión con indicador de —pH Garantiza condiciones de unión óptimas
  • Tampones independientes para ARN y ADN monocatenario, o para muestras que contienen SDS, disponibles por separado
  • Apto para todo tipo de geles de agarosa y una gran variedad de sistemas de tampón (p. ej., TAE o TBE)
  • Eliminación completa de contaminaciones: nucleótidos, cebadores, enzimas, aceite mineral, aditivos de PCR, detergentes, colorantes
  • Aplicaciones: purificación de productos de PCR, extracción de ADN de geles de agarosa o poliacrilamida, y aplicaciones posteriores (clonación, secuenciación, PCR o análisis de restricción)
Contenido del kit:NucleoSpin™ Columnas de limpieza de gel y PCR, tubos de recolección (2 ml), tampón de unión con indicador de pH, tampón de lavado y tampón de elución
Especificaciones
Color Indicador de pH:
Amarillo = condiciones correctas
Verde = pH ligeramente alto (ajuste recomendado)
Azul = pH demasiado alto (ajuste necesario)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Eficacia Recuperación típica: 70–95 %
Volumen de elución Volumen de elución: –15 30 μL
Para utilizar con (equipo) Geles de agarosa TAE o TBE, PCR
Incluye Tampón de unión NTI (10 ml), concentrado de tampón de lavado NT3 (6 ml), tampón de elución NE (13 ml), columnas de limpieza de PCR y gel NucleoSpin (10), tubos de recogida de 2 ml (10)
N.º de reacciones 10 preparaciones
Cantidad 1 Kit
Pureza A 260 / A 280 : 1,8 1, –9
Volumen de muestra <200 μMezcla de reacción de PCR L, < gel de agarosa de 200 mg
Tamaño 50 pb a ∼20 kbp
Tiempo de prueba 10 min/6 prep.
Producción Hasta ∼15 μg de ADN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate