Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Columnas de limpieza de gel y PCR para extracción de gel y limpieza de PCR
Código de producto. 12870256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 columnas
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12870256 250 columnas 250 reacciones
1 options
Código de producto. 12870256 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740609.250S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    269.85€ / 250 reacciones
    Ahorro 90.15€
    25% Descuento
En stock
Limpieza de PCR y extracción de gel – el kit dos en uno.
  • Solo columnas (sin tampones) para aplicaciones de purificación por PCR o extracción en gel.
  • De acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de Macherey-Nagel, cada lote de producto se prueba según especificaciones predeterminadas para garantizar una calidad constante del producto.
Especificaciones
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Eficacia Recuperación típica: 70–95 %
Volumen de elución Volumen de elución: –15 30 μL
Para utilizar con (equipo) Para su uso con kits NucleoSpin.
Incluye Columnas de limpieza de PCR y gel NucleoSpin (250)
Cantidad 250 columnas
Pureza A 260 / A 280 : 1,8 1, –9
Volumen de muestra <400 μMezcla de reacción de PCR L, < 400 μgel de agarosa g
Tamaño 50 pb a ∼20 kbp
Tiempo de prueba 10 min/6 prep.
Producción Hasta ∼15 μg de ADN
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate