Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up, Mini kit para limpieza y concentración de ADN
Código de producto. 12773391
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12773391 250 cada uno
12763391 10 paquete de 10
12783391 50 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12773391 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740230.250
Concentre las muestras de ADN de forma más fácil y rápida, en comparación con las unidades de filtración de microdiálisis. El kit NucleoSpin™ gDNA Clean-up de Macherey-Nagel™ limpia y concentra ADN genómico de gran tamaño a partir de ADN prepurificado de extracciones orgánicas y enzimáticas.
El NucleoSpin™ El kit de limpieza de gDNA está diseñado para la purificación rápida de ADN genómico de peso molecular pequeño y especialmente alto previamente aislado. Se utiliza para limpiar y concentrar ADN genómico después de métodos de extracción crudos, por ejemplo utilizando Trizol , o después de reacciones enzimáticas o químicas. Se trata de un procedimiento rápido, que reduce el tiempo de preparación a tan solo 15 minutos para 10 preparaciones.
  • No hay necesidad de desnaturalizantes orgánicos ni extracciones de cloroformo
  • Cualquier impureza como fenol, enzimas, sales, colorantes, etiquetas, nucleótidos, oligonucleótidos pequeños e incluso hasta un 5% de detergentes (por ejemplo, SDS, Triton , Tween, Lauroylsarcosin) se eliminan por completo
  • Buffer de enlace DB y Wash Buffer DW están desarrollados para permitir una unión y un lavado muy suaves.
  • Altas tasas de recuperación de hasta el 90% para ADN de alto peso molecular (hasta 50 kbp), así como para pequeños fragmentos de ADN de hasta 100 bp
  • El ADN eluido está listo para su uso en aplicaciones posteriores como PCR, restricción endonucleasa, Southern blotting y etiquetado
Componentes del kit:
  • NucleoSpin™ Columnas de limpieza de ADNg, tubos de recolección (2 ml), tampón de unión DB , Tampón de lavado DW, Tampón de elución DE
Especificaciones
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Tipo de muestra ADN (genómico)
Eficacia Tasa de recuperación: 80–90%
Volumen de elución Volumen de elución: –50 100 μL
Tipo de producto final Nucleo Spin gDNA Clean Up
Incluye NucleoSpin™ Columnas de limpieza de ADNg (250), tubos de recolección de 2 ml (250), tampón de unión DB (125 ml), tampón de lavado DW concentrado (3 x 50 ml), tampón de elución DE (30 ml)
N.º de reacciones 250
Tipo de producto Nucleo Spin gDNA Clean Up
Pureza A 260 / A 280 : 1,8 1, –9
Volumen de muestra <150 μSolución L que contiene < 25 μADN g
Tiempo de prueba <15 min/10 preparaciones
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol