Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Dx Blood, minikit con certificación CE para ADN de sangre
Description
250 preparaciones
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | 18 °C a 25 °C |
| Formato | Mini Prep |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento del ADN |
| N.º de reacciones | 250 preparaciones |
| Volumen de muestra | 200 L |
| Objetivo | ADN |