Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse, minikit para la purificación rápida de ADN
Código de producto. 15715422
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15715422 50 50 reacciones
15795412 10 10 reacciones
15705422 250 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15715422 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740100.50
 Artículo restringido
En stock
Kit económico para el aislamiento y la purificación rápidos de ADN genómico de recortes de cola y oído, órganos y células en una hora o menos. Kits con 10, 50 o 250 preparaciones disponibles.
El aislamiento del ADN genómico (ADNg) es una tarea que puede requerir mucho tiempo. El kit NucleoSpin™ DNA RapidLyse está diseñado con una química de tampón única para ahorrar en tiempo, trabajo y dinero.
  • Química de lisis única para liberar eficazmente el ADNg de células, tejidos y órganos
  • Lisis potente en una hora o menos
  • Rendimiento superior de ADNg en comparación con los métodos de extracción estándar
  • La más alta rentabilidad de los productos de purificación de ADNg
Especificaciones
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Tipo de muestra Células eucariotas, Órganos (frescos, congelados, secos y conservados en etanol), Recortes de cola y orejas
Eficacia Capacidad de fijación: 60 μg
Volumen de elución Volumen de elución: 60 - 100 μl
Tipo de producto final ADN genómico
Para utilizar con (aplicación) Extracción rápida de ADN genómico
Incluye Columnas, tubos de recogida de 2 ml, tampones, proteinasa K
N.º de reacciones 50
Pureza A 260 / A 280 : 1,7 - 1,9
Volumen de muestra Hasta 40 mg de peso fresco, 1 x 106 células
Tiempo de prueba 60 min o menos
Producción Hasta 4 μg de ADN por mg de tejido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin DNA RapidLyse
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat