Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de 96 pocillos para purificación de ARN de 96 pocillos
Código de producto. 12768542
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
2 x 96
24 x 96
4 x 96
Tamaño de la unidad:
192 reacciones
2304 reacciones
384 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12768542 24 x 96 2304 reacciones
12736543 2 x 96 192 reacciones
12756543 4 x 96 384 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12768542 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740709.24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9830.00€
    8473.50€ / 2304 reacciones
    Ahorro 1356.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para el aislamiento manual o automatizado de alto rendimiento de ARN de tejido animal o humano. El kit de ARN Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 permite ahorrar tiempo en el aislamiento paralelo del ARN total. El kit proporciona todo el contenido principal y accesorios prácticos para lograr la máxima eficiencia.
NucleoSpin™ Los kits de 96 ARN permiten aislar ARN de hasta 96 muestras de cultivos de células animales o humanas frescas, congeladas o estabilizadas. El ARN NucleoSpin 96 proporciona calidad de RNA uniforme, producciones reproducibles de RNA y procedimientos de alto rendimiento sin contaminación cruzada. Los kits combinan la rigurosidad de la lisis de guanidina-isotiocianato con la digestión efectiva del ADN genómico mediante el tratamiento con ADNasa I y la velocidad de la tecnología de membrana de sílice.
  • Aislamiento paralelo que ahorra tiempo de ARN a partir de células cultivadas o de muestras de saliva recolectadas con Oragene™ ARN.
  • Adecuado para procesamiento manual al vacío o por centrifugación, o utilizado de forma totalmente automatizada en estaciones de trabajo de laboratorio comunes.
  • Incluye rDNasa para la eliminación eficiente de ADN genómico y la innovadora placa de lavado MN para minimizar el riesgo de contaminación cruzada.
  • Produce ARN total de máxima pureza, adecuado para uso directo en cualquier tipo de reacción enzimática, como RT-PCR, TaqMan , Análisis Northern Blot o microarray.
Componentes del kit: placas de unión de ARN NucleoSpin, placas de lavado MN, bloques de pocillos cuadrados, bloques de pocillos redondos bajos, placas de elución con fondo en U, lámina autoadhesiva, rDNasa libre de ARNasa, agua libre de ARNasa y todos los tampones (Lysis RA1; Lavar RA2, RA3 y RA4; Reacción para rDNasa)
  • Material de muestra: < 10 7 células cultivadas (centrifugación), < 30 mg de tejido (centrifugación), saliva (recogida con Oragene™)
  • Tamaño del fragmento: > 200 nt
  • Rendimiento típico: 20 μg (2 x 10 6 células HeLa), 20 μg (20 mg de hígado de ratón)
  • A 260 / A 280 : 1,90 2, –10
  • RIN típico (número de integridad del ARN): > 9 (células), ≥ 7 (tejido)
  • Relación ARN: 28S/18S aprox. 2,1
  • Concentración típica: –50 200 ng/μL
  • Volumen de elución: –50 130 μL
  • Tiempo de preparación: 70 min./plato
  • Capacidad de encuadernación: 100 μgramo
Specifications
Concentración 50 200 –ng/μL
Formato Placa de 96 pocillos
Isolation Technology Membrana de sílice
Volumen de elución Volumen de elución: –50 130 μL
Tipo de muestra <1 x 10 7 células cultivadas, <30 mg de tejido, Saliva (recogida con Oragene™)
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento manual o automatizado de ARN total de células cultivadas y tejidos
Incluye Placas de unión de ARN NucleoSpin (24), tubos de recogida de 1,5 ml (96), placas de lavado MN con 6 hojas de papel (24), bloques de pocillos cuadrados (36), bloques de pocillos redondos bajos con lámina de PE (24), placas de elución con fondo en U con lámina de PE (24), rDNasa libre de ARNasa (48 viales), tampón de lisis RA1 (12 x 125 ml), tampón de lavado RA2 (6 x 360 ml), tampón de lavado RA3 concentrado (12 x 100 ml), tampón de lavado RA4 concentrado (12 x 65 ml), tampón de reacción para rDNasa (6 x 60 ml), agua sin ARNasa (12 x 125 ml)
N.º de reacciones 24 x 96
Tipo de producto NucleoSpin 96 ARN
Pureza A 260 / A 280 : 1,90 2, –10
Cantidad 1 Kit
Tamaño de muestra <2 x 106 células cultivadas, < 20 mg de tejido humano/animal
Tiempo de prueba 70 min/placa
Producción 20 μg (2 × 106 células HeLa)
20 μg (20 mg de hígado de ratón)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin 96 RNA
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/ethanol