Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 placas de ARN para purificación de ARN
Descripción
NucleoSpin™ Kit de 96 ARN/Kit básico
- Aislamiento paralelo de ARN total que ahorra tiempo
- Formato probado de 96 pocillos para un alto rendimiento
- ADNasa incluida para la eliminación eficaz del ADN genómico
- Procesamiento en vacío o por centrifugación
- Adecuado para procesamiento manual y automatizado.
- La innovadora placa de lavado MN minimiza el riesgo de contaminación cruzada
- ARN listo para usar para cualquier tipo de reacción enzimática
- Los kits básicos incluyen contenido básico centrado en plataformas de automatización
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Banda de color azul claro |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Isolation Technology | Membrana de sílice |
| Volumen de elución | 50 - 130 μL |
| Tipo de muestra | células cultivadas, Saliva, Tejido: |
| Eficacia | Capacidad de fijación: 100 μg |
| Tipo de producto final | ARN total |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de ARN NucleoSpin 96 o kit Core |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin 96 RNA
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/ethanol