Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit básico de grado de transfección de 96 plásmidos, kit de 96 pocillos
Código de producto. 15533636
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de muestras:
24 x 96
4 x 96
Tipo de producto:
Kit Core
Kit Full
Tamaño de la unidad:
2304 reacciones
384 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de muestras Tipo de producto Tamaño de la unidad
15533636 4 x 96 Kit Full 384 reacciones
15553636 4 x 96 Kit Core 384 reacciones
15543636 24 x 96 Kit Core 2304 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15533636 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740491.4
 Artículo restringido
En stock
Una forma rápida de purificar ADN plasmídico para transfección mediante la tecnología de formato mini para reducir las endotoxinas de los lisados bacterianos. Los kits Full y Core utilizan un formato de placa de 96 pocillos para un proceso eficiente de al
Las endotoxinas se copurifican durante las preparaciones de plásmidos típicas procedentes de lisados bacterianos. Debido a que interfieren en la supervivencia celular eucariota, la reducción de endotoxinas es esencial antes de la transfección celular. NucleoSpin™ Los kits de grado de transfección de plásmidos están diseñados para reducir las endotoxinas de los lisados bacterianos.
  • Purifica plásmidos de alto número de copias para transfección
  • Nueva tecnología para disminuir el contenido de endotoxinas (< 50 UE/μg ADN) para una transfección exitosa
  • Purificación rápida de E. coli mediante procesamiento automático, manual, de vacío o centrifugación
  • El procedimiento ultrarrápido simplifica el flujo de trabajo
  • Alto rendimiento— Las placas de 96 pocillos permiten una fácil automatización y respaldan la detección de plásmidos.
  • Aplicaciones posteriores: transfección de líneas celulares comunes (lipofección, electroporación)
  • También es adecuado para aplicaciones estándar de biología molecular, como la clonación y la secuenciación
Especificaciones
Endotoxinas bacterianas <50 UE/ng de ADN
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Placa de 96 pocillos
Isolation Technology Membrana de sílice y tecnología de reducción de endotoxinas
Tipo de muestra Cultivo bacteriano (E. coli, plásmidos de alto número de copias)
Eficacia Capacidad de fijación: 20 μg
Volumen de elución Volumen de elución: 100 - 200 μl
Tipo de producto final ADN plasmídico para transfección
Para utilizar con (equipo) Centrífuga, colector de vacío (p. ej. NucleoVac 96)
Para utilizar con (aplicación) Purificación rápida de plásmidos para transfección
Incluye Placas de filtración, placas de unión, placas de lavado MN, placas de cultivo, placas de elución, tampones, ARNasa A
N.º de muestras 4 x 96
Tipo de producto Kit Full
Pureza A 260 / A 280 : 1,80 - 1,85
Volumen de muestra Hasta 5 ml
Tamaño < 15 kbp
Tiempo de prueba 45 min/placa
Producción 5 x 20 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin 96 Plasmid T.-grade (4x96)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse