Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de 8 pocillos para la purificación de ARN/ADN viral.
Descripción
NucleoSpin 8 Virus permite una rápida preparación simultánea de ácidos nucleicos virales a partir de suero, plasma o cualquier fluido biológico sin células. Los kits permiten una purificación fiable de ARN y ADN vírico sin contaminación cruzada. NucleoSpin 8 Virus está diseñado principalmente para su uso manual en una centrífuga. Los kits NucleoSpin 8 Virus Core permiten una variación y una flexibilidad mayores en los consumibles utilizados para la lisis, el lavado y la elución, y se recomiendan principalmente para el uso manual o automatizado al vacío. Con el método NucleoSpin 8 Virus, los virus de ARN se lisan rápida y eficientemente mediante un tampón de lisis que es una solución altamente concentrada de GITC. Los virus de ADN (por ejemplo, el VHB) suelen ser más difíciles de aislar y requieren una digestión de las muestras con proteinasa K. El tampón de lisis y el etanol crean las condiciones adecuadas para la unión de los ácidos nucleicos a la membrana de sílice de las tiras o placas de unión del virus NucleoSpin. El ARN portador incluido en el tampón de lisis mejora la unión y la recuperación del ARN/ADN viral de baja concentración. Las contaminaciones (posibles inhibidores de PCR) como sales, metabolitos y componentes celulares macromoleculares solubles se eliminan en los pasos de lavado con tampones de lavado etanólicos. Los ácidos nucleicos víricos purificados se pueden eluir en un tampón con bajo contenido en sal o agua y están listos para su uso en aplicaciones posteriores como RT-PCR o PCR.
Centrifugación
Para el procesamiento centrífugo de los kits de virus NucleoSpin 8 se requiere una centrífuga de microplaca que pueda acomodar las tiras/placas de virus NucleoSpin apiladas en un bloque o bastidor de pocillos redondos o cuadrados con tiras de tubos y que alcance aceleraciones de 5600 – 6.000 xg (altura del cubo: 85 mm). Para el procesamiento centrífugo de las tiras de 8 pocillos, se requiere el juego de inicio reutilizable C, que contiene soportes de columna C, tiras ficticias, bloques de pocillos cuadrados MN y tiras de tubos.
Procesamiento de vacío
Los kits NucleoSpin 8 Virus se pueden utilizar manualmente con el distribuidor de vacío NucleoVac 96. Para el procesamiento de vacío de las tiras de 8 pocillos se requiere el conjunto de inicio reutilizable A, que contiene soportes de columna A y tiras de referencia. Para la automatización en plataformas de laboratorio con cámaras de vacío estándar de placas de 96 pocillos también se requiere el uso del conjunto de inicio A.
Componentes del kit: tiras de unión del virus NucleoSpin, bloques de pocillos cuadrados MN, gradillas con tiras de tubos, tiras de tapas, lámina autoadhesiva, tampones, ARN transportador, proteinasa K.
- Volumen de elución: 70 a 100 μL
- Recuperación típica: > 90%
- Capacidad de encuadernación: 40 μgramo
- Tiempo de preparación: 60 min./6 tiras
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 18 °C a 25 °C |
| Descripción | Fluido biológico sin células, plasma y material de muestra de suero |
| Formato | Tira de 8 pocillos |
| Isolation Technology | Membrana de sílice |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ácidos nucleicos virales, reacciones enzimáticas, PCR, RT-PCR |
| N.º de reacciones | 480 preparaciones |
| Tamaño de muestra | <150 μL |
| Tamaño | Fragmento de aprox. 100 bp a 50 kbp |
| Target | ADN/ARN vírico |