Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de 8 pocillos para purificación de ARN
Código de producto. 12712613
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de muestra:
<2 x 106 células cultivadas, < 20 mg de tejido humano/animal
Tamaño de la unidad:
480 reacciones
Código de producto. Tamaño de muestra Tamaño de la unidad
12712613 <2 x 106 células cultivadas, < 20 mg de tejido humano/animal 480 reacciones
1 options
Código de producto. 12712613 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740698.5
 Artículo restringido
En stock
Aislamiento de ARN en formato de tira flexible de 8 pocillos.
El ARN NucleoSpin 8/96 para la purificación automatizada del ARN total de tejidos y cultivos celulares animales o humanos combina la severidad de la lisis de guanidina-isotiocianato con la digestión efectiva del ADN genómico mediante el tratamiento de DNasa I y la velocidad de la tecnología de membrana de sílice. ARN NucleoSpin 8/96 significa calidad de RNA uniforme, producciones reproducibles de RNA y procedimientos de alto rendimiento sin contaminación cruzada. Por lo tanto, los kits de ARN NucleoSpin 8/96 son productos potentes para, por ejemplo, el análisis de micromatrices en relación con el perfilado de la expresión génica, el descubrimiento de fármacos y el diagnóstico molecular (consulte Datos de aplicación). Los kits permiten la purificación de ARN total de hasta 107 células o hasta 30 mg de tejido (procesamiento por centrifugación). El exclusivo diseño de placa de 96 pocillos/tira de 8 pocillos de los sistemas de ARN NucleoSpin 8/96 permite el secado completamente automatizado del módulo de unión de ARN antes de cargar el tampón de elución y minimizar la pulverización. Con el método de ARN NucleoSpin 8/96, las células o tejidos se lisan mediante incubación en una solución que contiene grandes cantidades de iones caotrópicos (las células se pueden cultivar y lisar directamente en placas de cultivo celular de 96 pocillos). Este tampón de lisis inactiva inmediatamente las ARNasas y crea condiciones de unión adecuadas que favorecen la adsorción de ARN a la membrana de sílice de la tira de unión de ARN/placa de unión de ARN NucleoSpin 8/96. El ADN contaminante, que también se une a la membrana de sílice, es eliminado por la ADNasa I que se aplica directamente a la membrana durante la preparación (ADNasa I se suministra con los kits). Debido a la alta actividad específica de la ADNasa I, un tratamiento de solo 15 minutos a temperatura ambiente es suficiente para una eliminación eficaz del ADN contaminante. Las sales, metabolitos y componentes celulares macromoleculares se eliminan mediante sencillos pasos de lavado con tres tampones diferentes. El ARN puro finalmente se eluye en condiciones de baja fuerza iónica con agua libre de ARNasa (pH 8,0 a 8,5).
Componentes del kit :
Kit de ARN NucleoSpin 8: tiras de unión de ARN NucleoSpin, placas de lavado MN, bloques de pocillos cuadrados MN, gradillas con tiras de tubos, tiras de tapas, placas de elución con fondo en U, lámina autoadhesiva, tampones, ADNasa I sin ARNasa. Kit de ARN NucleoSpin 96: placas de unión de ARN NucleoSpin, placas de lavado MN, bloques de pocillos cuadrados, bloque de pocillos redondos (bajo), placas de elución con fondo en U, lámina autoadhesiva, tampones, ADNasa I sin ARNasa.
Aislamiento manual o automatizado de ARN total a partir de células y tejidos cultivados, muestras de saliva recolectadas con Oragene .
Especificaciones
Incluye Tiras de unión de ARN NucleoSpin, placas de lavado MN, bloques de pocillos cuadrados MN, gradillas con tiras de tubos, tiras de tapones, placas de elución con fondo en U, lámina autoadherente, tampones, ADNasa I sin ARNasa
N.º de reacciones 60 x 8
Tipo de producto NucleoSpin 8 ARN
Tamaño de muestra <2 x 106 células cultivadas, < 20 mg de tejido humano/animal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin 8 RNA (60x8)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiocyanate, rdnase