Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Virus ARN, minikit para ARN/ADN viral a partir de fluidos libres de células
Descripción
El NucleoSpin™ Comida y NucleoSpin™ Los sistemas Food 8/96 garantizan buenas tasas de recuperación incluso para pequeños fragmentos de ADN genómico (< 1kb) a partir de matrices de alimentos procesados y complejos, que generalmente tienen contenidos de ADN muy bajos, así como ADN degradado de mala calidad.
Una vez homogeneizadas las muestras de alimentos, se extrae el ADN con tampones de lisis que contienen sales caotrópicas, agentes desnaturalizantes y detergentes. El aislamiento estándar asegura la lisis utilizando el tampón CF, que se desarrolló especialmente en cooperación con Gen-IAL, Troisdorf, Alemania (pendiente de patente). Las mezclas de lisis deben eliminarse por centrifugación o filtración para eliminar contaminantes y residuos celulares. Luego, el sobrenadante transparente se mezcla con el tampón de unión y etanol para crear las condiciones para una unión óptima al NucleoSpin™ membrana de sílice, seleccionada para este propósito debido a sus propiedades únicas de unión al ADN. Después de lavar con dos tampones diferentes para una PCR eficiente y potencial* inhibidores, el ADN se puede eluir en un tampón con bajo contenido de sal o agua. Los eluatos resultantes están listos para usar en todo tipo de métodos de detección posteriores, especialmente PCR básica y en tiempo real.* tecnologías y pueden utilizarse para la identificación de ADN-OGM o componentes animales en alimentos y piensos.
Componentes del kit
NucleoSpin™ Alimento - NucleoSpin™ Columnas de alimentos, tubos colectores 2mL, tampones, proteinasa K. NucleoSpin™ 8 Comida - NucleoSpin™ Tiras de unión de alimentos, bloques de pocillos redondos, placas de lavado MN, gradillas con tiras de tubos, tiras de tapas, láminas permeables a los gases, tampones, proteinasa K.NucleoSpin™ 96 Comida - NucleoSpin™ 96 placas de unión de alimentos, bloques de pocillos redondos, bloques de pocillos cuadrados MN, placas de lavado MN, gradillas con tiras de tubos, láminas permeables a los gases, tampones, proteinasa K.
Una vez homogeneizadas las muestras de alimentos, se extrae el ADN con tampones de lisis que contienen sales caotrópicas, agentes desnaturalizantes y detergentes. El aislamiento estándar asegura la lisis utilizando el tampón CF, que se desarrolló especialmente en cooperación con Gen-IAL, Troisdorf, Alemania (pendiente de patente). Las mezclas de lisis deben eliminarse por centrifugación o filtración para eliminar contaminantes y residuos celulares. Luego, el sobrenadante transparente se mezcla con el tampón de unión y etanol para crear las condiciones para una unión óptima al NucleoSpin™ membrana de sílice, seleccionada para este propósito debido a sus propiedades únicas de unión al ADN. Después de lavar con dos tampones diferentes para una PCR eficiente y potencial* inhibidores, el ADN se puede eluir en un tampón con bajo contenido de sal o agua. Los eluatos resultantes están listos para usar en todo tipo de métodos de detección posteriores, especialmente PCR básica y en tiempo real.* tecnologías y pueden utilizarse para la identificación de ADN-OGM o componentes animales en alimentos y piensos.
Componentes del kit
NucleoSpin™ Alimento - NucleoSpin™ Columnas de alimentos, tubos colectores 2mL, tampones, proteinasa K. NucleoSpin™ 8 Comida - NucleoSpin™ Tiras de unión de alimentos, bloques de pocillos redondos, placas de lavado MN, gradillas con tiras de tubos, tiras de tapas, láminas permeables a los gases, tampones, proteinasa K.NucleoSpin™ 96 Comida - NucleoSpin™ 96 placas de unión de alimentos, bloques de pocillos redondos, bloques de pocillos cuadrados MN, placas de lavado MN, gradillas con tiras de tubos, láminas permeables a los gases, tampones, proteinasa K.
- Tecnología de membrana de sílice
- Formatos disponibles: NucleoSpin - mini columna de centrifugado NucleoSpin 8 - Tira de 8 pocillos NucleoSpin 96 - placa de 96 pocillos
- Rendimiento: 0,1 μg a 10 μg
- Material de muestra: ≤ 200 μg de alimento/pienso
- Volumen de elución: μ100 L (minicolumna de centrifugación) μ100 L a 200 μL (formatos de 8 o 96 pocillos)
- Tiempo de preparación: 30 min/6 preparaciones (mini columnas de centrifugado) < 60 min/8 tiras (sin lisis) < Placa de 120 min/96 pocillos (excluida la lisis)
- Procesamiento manual o automatizado, vacío/centrifugación
- Sin uso de disolventes orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tira de 8 pocillos |
| Isolation Technology | Tecnología de membrana de sílice |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento manual y automatizado del ADN |
| N.º de reacciones | 60 x 8 |
| Tipo de producto | NucleoSpin™ 8 Tiras de unión de alimentos |
| Tiempo de prueba | 60 min |
| Producción | 0,1 a 10 μgramo |