Especificaciones
| Carga de carbono | 6,5% |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 120Å |
| Tipo | Precolumna para HPLC/CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEOSIL™ Standard C8 |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |