Especificaciones
| Carga de carbono | 10 % |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Capacidad de columna | ∽ 1 Meq/g |
| Tipo | Precolumna para HPLC/CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEOSIL™ SB |
| Compatibilidad de fase móvil | Fosfato diamónico |
| Mostrar más |