Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EC Guard Columns
Código de producto. 15246087 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
100Å
120Å
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15246087 100Å paquete de 3
12738072 120Å cada uno
2 options
Código de producto. 15246087
Marca: Macherey-Nagel™ 721072.30
Solo quedan null
Especificaciones
Carga de carbono 20 %
pH De 2 a 9
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 4 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Precolumna de EC
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Fase estacionaria NUCLEOSIL™ C18 HD
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de RP
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1