Learn More
Macherey-Nagel™ Chiral-2 Nucleosil™
Código de producto. 10526311 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10526311 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10526311 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720088.40
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con Para resolución óptica de D,L-Supidimida, resolución óptica de D,L-warfarina
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 100 Å
Tipo USP L36
Tipo Nucleosil Chiral-2