Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuchos de precolumnas para CC Nucleosil™ Chiral-2
Product Code. 10296311 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Unit Size:
paquete de 3
Product Code. Diámetro interior (métrico) unitSize
10296311 4 mm paquete de 3
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10296311 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 721458.40
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Cantidad 1 Paq.
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tipo Cartuchos de precolumnas para CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Columnas EC de 4 y 4,6 mm de D.I. con adaptador de precolumna EC (referencia 721359)
Fase estacionaria NUCLEOSIL™ Chiral-2