Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Presión máxima | 2000 psi |
| Tipo | Precolumna para CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Caudal | 0,5 mL/min |
| Fase estacionaria | NUCLEOCEL DELTA-RP S |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |