Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa C18 Nucleosil™, 7 μm, 4,6 mm x 250 mm
Código de producto. 10768802 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10768802 4,6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10768802 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720074.46
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 2%; tamaño de poro: 500 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cromatografía de RP
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 3625 psi (250 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 7 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 500Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 35 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 2 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC