Especificaciones
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 50Å |
| Presión máxima | 400 bar |
| Tipo | Precolumna para HPLC/CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEOSIL™ SiOH |
| Compatibilidad de fase móvil | n-heptano |
| Disolventes | n-heptano |
| Mostrar más |