Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 120-3 Standard C18
Código de producto. 12772063 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12772063 4 mm paquete de 3
1 options
Código de producto. 12772063 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 721606.40
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Especificaciones
Carga de carbono 11%
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 120Å
Tipo Precolumna para HPLC/CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria NUCLEOSIL™ Standard C18
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1