Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC de HPLC estándar Nucleosil™ 100-5
Código de producto. 10621492 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10621492 125 mm 4,6 mm cada uno
10226511 150 mm 4,6 mm cada uno
10611492 125 mm 4 mm cada uno
10092861 250 mm 4,6 mm cada uno
10440122 250 mm 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10621492 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720296.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: columna estándar; carga de carbono: 20%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna estándar
Entrecruzamiento Octadecilo monomérico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 125 mm
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 HD
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 20 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna EC estándar