Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 CN-RP
Código de producto. 12422760 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12422760 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12422760 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 721917.40
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Carga de carbono 5%
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Precolumna para HPLC/CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria NUCLEOSIL™ CN-RP
Compatibilidad de fase móvil Ciano
Disolventes Ciano
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Ciano
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Tipo de funcionalidad/interacción Hidrófobo, p-p
Tipo USP L10