Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumna C8 EC 100-5 para HPLC Nucleosil™
Código de producto. 12768102 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12768102 3 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12768102 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 721194.30
En stock
Especificaciones
Carga de carbono 8,5%
pH De 2 a 8
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 4 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Precolumna para HPLC/EC
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Fase estacionaria Estándar C8 NUCLEOSIL™
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octil
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) RP y cromatografía de emparejamiento de iones
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Con desactivación terminal No
Tipo USP L7