Descripción
- Fases estándar C8
- Fases de sílice modificada con octilo para HPLC
- Sin desactivación materiales
- Tamaños de partículas disponibles 3 μm, 5 μm, 7 μm y 10 μm
- Mecanismo de separación en función de las interacciones (van der Waals) hidrófobas, interacciones de silanol apreciable
- Estabilidad del pH a 20 °C para ambos tipos: 2 –8
- El contenido de carbono depende de la fase
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Sílice |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octil |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |