Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuchos de precolumnas para HD/CC Nucleosil™ 100-5 C8
Tienda Macherey-Nagel ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 3 Paq. |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tipo | Cartuchos de precolumnas para CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas EC de 4 y 4,6 mm de D.I. con adaptador de precolumna EC (referencia 721359) |
| Fase estacionaria | NUCLEOSIL™ 100-5 C8 HD |