Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de fase inversa Nucleosil™ C8 EC, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Tienda Macherey-Nagel ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octil |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |