Learn More
Macherey-Nagel™ Columna Nucleosil™ 100-5 C18 EC
Código de producto. 10516481 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10516481 125 mm 2 mm cada uno
10012721 250 mm 2 mm cada uno
10286931 125 mm 4,6 mm cada uno
10358631 250 mm 3 mm cada uno
10482032 125 mm 3 mm cada uno
10499731 250 mm 4,6 mm cada uno
10276931 125 mm 4 mm cada uno
10467431 250 mm 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10516481 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720002.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe mezclas basadas en interacciones hidrófobas (van der Waals) con la HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento). Las columnas de EC Nucleosil™ 100-5 C18 están disponibles en una amplia variedad de diámetros internos y longitudes.
Separe mezclas basadas en interacciones hidrófobas (van der Waals) con la HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).Las columnas de EC Nucleosil™ 100-5 C18 están disponibles en una amplia variedad de diámetros internos y longitudes.
  • Fases de sílice modificada con octadecilo para HPLC
  • Con desactivación terminal · USP L1
  • Fases de desactivación terminal no polar para cromatografía de RP
  • Estabilidad de pH en 20 °C: 2–8, contenido de carbono en función del tamaño de poro (consulte la tabla siguiente)
  • Mecanismo de separación en función de las interacciones (van der Waals) hidrófobas, interacciones de silanol ligeramente residual 
  • Eluyente en acetonitrilo y agua
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Técnica EC