Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-10 CN
Código de producto. 10246841 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10246841 4,6 mm cada uno
10286791 4 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10246841
Marca: Macherey-Nagel™ 720024.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 5%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase normal e inversa
Especificaciones
Química de columna Ciano
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Ciano
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cromatografía de fase normal y fase inversa
Tipo de funcionalidad/interacción Interacciones p-p, interacciones polares e hidrófobas
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Compatibilidad de fase móvil n-heptano
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes n-heptano
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 20 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 5 %
Tipo de columna Modo mixto
Fase Fase normal y reversa
Tipo Columna para EC