Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-10 C18
Código de producto. 12452680 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12452680 125 mm 4,6 mm cada uno
12442660 150 mm 4,6 mm cada uno
10576311 250 mm 4,6 mm cada uno
10411082 250 mm 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12452680 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720701.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 15%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cromatografía de RP
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC