Learn More
Nucleoside-Analog-2, MedChemExpress
Código de producto. 16420678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16420678 5 mg 5 miligramos
16414127 50 mg 50 miligramos
16408238 10 mg 10 miligramos
16407966 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16420678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY77652
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nucleoside-Analog-2
CAS 876708-01-9
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11N5O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (116.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (70.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O[C@@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 285.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.21
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus