Learn More
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 267.2 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 95.0% |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 1.89 mg/mL (7.07 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 876707-99-2 |