Learn More
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1
Código de producto. 16410678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16410678 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16410678 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY77651
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1 is a 4′-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus replication.
Tekniske data
Peso molecular 267.2 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 95.0%
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 1.89 mg/mL (7.07 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 876707-99-2
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.