Learn More
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1
Código de producto. 16404127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16404127 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16404127 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY77651
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1 is a 4′-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus replication.
Especificaciones
Peso molecular 267.2 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 95.0%
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 1.89 mg/mL (7.07 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 876707-99-2